Få mere at vide
Undecanal, 97%
Artikelnummer. 11493127
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493127 100 g 100g
11483127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16101.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-44-7 | C11H22O | 170,296 g/mol
Undecanal bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Undecanal anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i dipropylenglycol, fikserede olier
, propylenglycol og vand (14,27 mg/L ved 25 C)°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-44-7
Molekylær formel C11H22O
Molekylvægt (g/mol) 170.296
MDL nummer MFCD00007016
InChI nøgle KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanaldehyde, n-undecanal, undecyl aldehyde, undecylic aldehyde, 1-undecanal, undecylaldehyde, hendecanal, hendecanaldehyde, aldehyde c-11, n-undecyl aldehyde
PubChem CID 8186
ChEBI CHEBI:46202
IUPAC navn undekanal
SMIL CCCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Undecanal
Smeltepunkt -2 °C
Tæthed 0.827
Kogepunkt 110 °C til 112 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Lineær formel CH3(CH2)9CHO
Brydningsindeks 1.434
Mængde 100 g
Beilstein 1753213
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dipropylenglycol, faste olier, propylenglykol og vand (14,27 mg/L ved 25 °C)
Formel vægt 170.3
Procent renhed 97%