Få mere at vide
UNC926, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493107
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493107 50 mg 50mg
16473526 25 mg -
16467068 10 mg -
16419617 5 mg -
16417116 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493107 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16510
MedChemExpress UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UNC926
CAS 1184136-10-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H21BrN2O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 155 mg/mL (459.60 mM)
SMIL O=C(C1=CC=CC(Br)=C1)N2CCC(N3CCCC3)CC2
Molekylvægt (g/mol) 337.25
Formel vægt 337.25
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death