missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

UNC2541, MedChemExpress

Artikelnummer. 16463316
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463316 25 mg
16461457 50 mg
16457967 5 mg
16455248 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16463316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY125510

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress UNC2541 is a potent and Mer tyrosine kinase (MerTK)-specific inhibitor, binds in the MerTK ATP pocket, with an IC50 of 4.4 nM, more selective over Axl, Tyro3 and Flt3. UNC2541 inhibits phosphorylated MerTK (pMerTK; EC50, 510 nM).

UNC2541 is a potent and Mer tyrosine kinase (MerTK)-specific inhibitor, binds in the MerTK ATP pocket, with an IC50 of 4.4 nM, more selective over Axl, Tyro3 and Flt3. UNC2541 inhibits phosphorylated MerTK (pMerTK

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale UNC2541
CAS 1612782-86-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H34FN7O2
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (21.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(C(C(NCCCC[C@@H]1N)=N2)=CN=C2NCCCCCCNC1=O)NCC3=CC=C(F)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 471.57
Formel vægt 471.57
Procent renhed 99.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.