Få mere at vide
UNC0642, MedChemExpress
Beskrivelse
UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UNC0642 |
| CAS | 1481677-78-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H44F2N6O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (91.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | CC(N1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN4CCCC4)=CC3=NC(N5CCC(F)(F)CC5)=N2)CC1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 546.7 |
| Formel vægt | 546.7 |
| Vis mere |