missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

UNC0379 TFA, MedChemExpress

Artikelnummer. 16427827
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16427827 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16427827 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12335A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress UNC0379 TFA is a selective, substrate-competitive inhibitor of lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A) with an IC50 of 7.3 μM, KD value of 18.3 μM. UNC0379 TFA can be used in the research of inflammation and cancers, such as pulmonary fibrosis, ovarian cancer, neuroblastoma.

UNC0379 TFA is a selective, substrate-competitive inhibitor of lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A) with an IC50 of 7.3 μM, KD value of 18.3 μM. UNC0379 TFA can be used in the research of inflammation and cancers, such as pulmonary fibrosis, ovarian cancer, neuroblastoma.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale UNC0379 TFA
CAS 1620401-83-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H36F3N5O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (189.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C(OC)C=C2C(N=C(N3CCCC3)N=C2NCCCCCN4CCCC4)=C1.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 527.58
Formel vægt 527.58
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.