Få mere at vide
UNC 0631, MedChemExpress
Beskrivelse
UNC 0631 is a potent histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 4 nM. UNC 0631 potently reduces H3K9me2 levels in MDA-MB-231 cells with an IC50 of 25 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UNC 0631 |
| CAS | 1320288-19-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C37H61N7O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMF : 150 mg/mL (235.88 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (157.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (26.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC2=C(NC3CCN(CC4CCCCC4)CC3)N=C(N5CCN(C(C)C)CCC5)N=C2C=C1OCCCN6CCCCC6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 635.93 |
| Formel vægt | 635.93 |
| Vis mere |