Få mere at vide
Tocris Bioscience™ UNC 0224
Beskrivelse
Potent G9a and GLP inhibitor (IC50 values are 15 and 20 nM in a ThioGlo assay, respectively). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a over SET7, SET8 and SET9.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UNC 0224 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 485.67 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.677 |