Få mere at vide
Invitrogen™ ULYSIS™ Alexa Fluor™ Nukleinsyremærkningssæt
Artikelnummer. 10798463
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Excitation/Emission:
492/520 nm
555/570 nm
588/615 nm
650/670 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Excitation/Emission Pakningsstørrelse
10798463 Alexa Fluor 594 588/615 nm Hver
10144382 Alexa Fluor 488 492/520 nm Hver
10266962 Alexa Fluor 546 555/570 nm Hver
10666333 Alexa Fluor 647 650/670 nm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10798463 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. U21654
 Begrænset vare
På lager
Opnå uovertruffen præcision og følsomhed i dine fluorescensbaserede applikationer fra FISH til real-time PCR. Med en strømlinet, ikke-enzymatisk mærkningsproces og et bredt udvalg af levende farvestoffer, ULYSIS kits sikrer, at dine nukleinsyrer er klar til enhver udfordring.
ULYSIS Kits til mærkning af nukleinsyrer giver en unik metode til at fastgøre et fluorescerende farvestof til nukleinsyrer. Mærkningsreagenset i sættet reagerer med guanins N7 og danner et stabilt koordinationskompleks, og reaktionen er enkel og hurtig – bare varm DNA op (5 minutter), tilføj etiketten (reager i 15 minutter), og rens derefter.
Funktionerne omfatter:
  • Mærkningsreaktion afsluttet på så lidt som 15 minutter
  • Fås i flere Alexa Fluor farvestof farver
  • Ikke-enzymatisk —mærkning undgår de potentielle skævheder og begrænsninger forbundet med enzymatiske mærkningsmetoder
  • Fleksibilitet —kompatibel med en lang række eksperimentelle forhold og protokoller
  • Høj følsomhed —giver stærke fluorescenssignaler, hvilket muliggør påvisning af lav-abundance-mål
Pålidelig mærkning med Universal Linkage System
Denne serie af ULYSIS kits blev udviklet til at muliggøre hurtig og enkel kobling af Alexa Fluor farvestoffer til purinbaser i nukleinsyrepolymerer. Metoden, Universal Linkage System (ULS ), gør brug af et platinfarvestofkompleks, der danner et stabilt addukt med N7-positionen af guanin og i mindre grad adeninbaser i DNA, RNA, PNA og oligonukleotider. Resultatet er en pålidelig ikke-enzymatisk metode til nukleinsyremærkning.
Mærkning er hurtig og nem
Mærkningsreaktionen tager typisk kun 15 minutter, og adskillelse af de mærkede nukleinsyrer fra de ikke-reagerede ULS kompleks kan opnås med en simpel spin-kolonne procedure. DNA længere end∼ 1.000 basepar kræver en 10-minutters DNase-fordøjelse før mærkning, hvilket både optimerer mærkning og fragmenterer proben til effektiv hybridisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys.
Nødvendig men ikke inkluderet: gelfiltreringsbaserede spin-søjler til oprensning af det mærkede DNA fra overskydende mærkningsreagens
Farve Rød
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 594
Endelig produkttype Prober (Mærket RNA), Prober (Mærket DNA), Oligos (Mærket)
Prøvetype RNA
Mærkningsmål DNA (Generelt), Oligos, RNA (Generelt)
Excitation/Emission 588/615 nm
Til brug med (applikation) Dot blot, Northern blot, Southern blot, RNA in situ hybridisering, DNA in situ hybridisering, Multicolor fluorescens in situ hybridisering (mFISH), Komparativ genomhybridisering (CGH), Microarray analyse
Inkluderer etiket eller farvestof Ja
Mærkningsmetode Direkte mærkning
Produktlinje Alexa Fluor, Ulysis
Produkttype Nukleinsyremærkningssæt
Mængde 1 sæt