Få mere at vide
Invitrogen™ ULYSIS™ Alexa Fluor™ Nukleinsyremærkningssæt
Description
ULYSIS Kits til mærkning af nukleinsyrer giver en unik metode til at fastgøre et fluorescerende farvestof til nukleinsyrer. Mærkningsreagenset i sættet reagerer med guanins N7 og danner et stabilt koordinationskompleks, og reaktionen er enkel og hurtig – bare varm DNA op (5 minutter), tilføj etiketten (reager i 15 minutter), og rens derefter.
Funktionerne omfatter:
- Mærkningsreaktion afsluttet på så lidt som 15 minutter
- Fås i flere Alexa Fluor farvestof farver
- Ikke-enzymatisk —mærkning undgår de potentielle skævheder og begrænsninger forbundet med enzymatiske mærkningsmetoder
- Fleksibilitet —kompatibel med en lang række eksperimentelle forhold og protokoller
- Høj følsomhed —giver stærke fluorescenssignaler, hvilket muliggør påvisning af lav-abundance-mål
Pålidelig mærkning med Universal Linkage System
Denne serie af ULYSIS kits blev udviklet til at muliggøre hurtig og enkel kobling af Alexa Fluor farvestoffer til purinbaser i nukleinsyrepolymerer. Metoden, Universal Linkage System (ULS ), gør brug af et platinfarvestofkompleks, der danner et stabilt addukt med N7-positionen af guanin og i mindre grad adeninbaser i DNA, RNA, PNA og oligonukleotider. Resultatet er en pålidelig ikke-enzymatisk metode til nukleinsyremærkning.
Mærkning er hurtig og nem
Mærkningsreaktionen tager typisk kun 15 minutter, og adskillelse af de mærkede nukleinsyrer fra de ikke-reagerede ULS kompleks kan opnås med en simpel spin-kolonne procedure. DNA længere end∼ 1.000 basepar kræver en 10-minutters DNase-fordøjelse før mærkning, hvilket både optimerer mærkning og fragmenterer proben til effektiv hybridisering.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttes mod lys. Nødvendig men ikke inkluderet: gelfiltreringsbaserede spin-søjler til oprensning af det mærkede DNA fra overskydende mærkningsreagens |
| Farve | Langt-rød |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Format | Sæt |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 647 |
| Endelig produkttype | Prober (Mærket RNA), Prober (Mærket DNA), Oligos (Mærket) |
| Prøvetype | DNA/RNA |
| Mærkningsmål | DNA (Generelt), Oligos, RNA (Generelt) |
| Excitation/Emission | 650/670 nm |
| Til brug med (applikation) | Dot blot, Northern blot, Southern blot, RNA in situ hybridisering, DNA in situ hybridisering, Multicolor fluorescens in situ hybridisering (mFISH), Komparativ genomhybridisering (CGH), Microarray analyse |
| Show More |
Safety and Handling
- Ulysis Alexa Fluor 647 Nucleic Acid Labeling Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfoxide