Få mere at vide
Brady™ Ultra-aggressiv klæbende multifunktions kontinuerlig polyester-etikettape til M6/M7-printere
ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester er ideel til mærkning af produkter og generel ID og kan påføres på pulverlakerede, glatte, teksturerede eller uregelmæssige overflader.
697.00 DKK - 1390.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Klæbende type | Permanent gummi |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
17849124
|
Brady™
174315 |
50 fod x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
927.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17858234
|
Brady™
173294 |
50 fod x 1 tomme | M710, BMP71 |
857.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17899004
|
Brady™
173265 |
50 fod x 2 tommer | M710, BMP71 |
1290.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17878424
|
Brady™
174667 |
50 fod x 0,5 tommer, | M710, BMP71 |
1310.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17811379
|
Brady™
173686 |
50 fod x 0,25 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
1010.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17851679
|
Brady™
173683 |
50 fod x 1,3 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
697.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17808844
|
Brady™
174325 |
50 fod x 1,9 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
1390.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
17831619
|
Brady™
173911 |
50 fod x 0,5 tommer, | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
862.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Blank hvid polyester med permanent gummibaseret klæbemiddel er termisk transfer printbar
- Materialet er designet til høj vedhæftning til teksturerede metaller og plast med lav overfladeenergi
- UL godkendt, CSA accepteret
- Driftstemperatur på -40 til +120 °C (-40 til +248 °F)
- Fremstillet af B-483 polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Ikke steril | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +120 °C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |
| Permanent gummi | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +248 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 50 ft. |