Få mere at vide
Brady™ Ultra-aggressiv klæbende multifunktions kontinuerlig polyester-etikettape til M6/M7-printere
ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester er ideel til mærkning af produkter og generel ID og kan påføres på pulverlakerede, glatte, teksturerede eller uregelmæssige overflader.
Brand: Brady™ 173911
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Blank hvid polyester med permanent gummibaseret klæbemiddel er termisk transfer printbar
- Materialet er designet til høj vedhæftning til teksturerede metaller og plast med lav overfladeenergi
- UL godkendt, CSA accepteret
- Driftstemperatur på -40 til +120 °C (-40 til +248 °F)
- Fremstillet af B-483 polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent gummi | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Stregkodemærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C til +120 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 0,5 tommer | |
| M6C-500-483 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkendt, RoHS-kompatibel, UL-anerkendt | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 °F til +248 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 50 fod x 0,5 tommer, | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |