Få mere at vide
Bolle Safety Ultimativ8 Platinum™ Briller/briller
Artikelnummer. 16441881 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve: Klar
Artikelnummer.
16441881 Linsefarve: Klar
1 options
Artikelnummer. 16441881 Leverandør Bolle Safety Leverandørnr. ULTIPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.61 DKK
    170.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.83 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Ultimativ8 Platinum™ Briller/briller giver maksimal modstand mod dug og avanceret beskyttelse i ekstreme arbejdsmiljøer.
  • Drejelige PC/TPR stænger
  • Forseglet TPR skum
  • Aftagelig og justerbar rem
  • Brille/brille transformationssæt
  • Platinum™ belægning
  • Leveres med holderrem og ombygningssæt til beskyttelsesbriller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, EN166 FT
Linsetype Platinum™
Linsebelægning Anti-dug, Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Briller/briller
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 64 g
Linse materiale Polycarbonat