Få mere at vide
ULK-101, MedChemExpress
Beskrivelse
ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor, with IC50 values of 1.6 nM and 30 nM for ULK1 and ULK2, respectively. ULK-101 suppresses autophagy and sensitizes cancer cells to nutrient stress.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ULK-101 |
| CAS | 2443816-45-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H16F4N4OS |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=CC=C(C(C=N2)=CN3C2=C(C4=CSC(C(N[C@@H](C5CC5)C(F)(F)F)=O)=C4)C=N3)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.45 |
| Formel vægt | 460.45 |
| Vis mere |