Få mere at vide
UK-371804, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493298
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493298 10 mg
16489836 50 mg
16416027 5 mg
16404556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493298 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101214
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress UK-371804 is a urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 10 nM.
UK-371804 is a urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 10 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UK-371804
CAS 256477-09-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H16ClN5O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (21.59 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C(O)=O)(C)NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O
Molekylvægt (g/mol) 385.83
Formel vægt 385.83
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation