Få mere at vide
UF010, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497566 100 mg -
16477668 10 mg 10mg
16473677 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18976
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress UF010 is a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 ∼0.06 μM, 0.1 μM, 0.5 μM and 1.5 μM for HDACs 3, 2, 1 and 8, respectively.
UF010 is a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 ∼0.06 μM, 0.1 μM, 0.5 μM and 1.5 μM for HDACs 3, 2, 1 and 8, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UF010
CAS 537672-41-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15BrN2O
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (368.80 mM)
SMIL O=C(NNCCCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 271.15
Formel vægt 271.15
Procent renhed 99.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death