Få mere at vide
Udenafil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493507
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493507 50 mg -
16487446 100 mg 100mg
16469967 5 mg 5mg
16447488 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18253
MedChemExpress Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.
Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Udenafil
CAS 268203-93-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H36N6O4S
Mængde 50 mg
Synonym DA8159
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.87 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(OCCC)C(C2=NC3=C(N(C)N=C3CCC)C(N2)=O)=C1)(NCCC4N(C)CCC4)=O
Molekylvægt (g/mol) 516.66
Formel vægt 516.66
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.