Få mere at vide
UCPH-101, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467007
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467007 5 mg -
16453026 25 mg -
16450617 50 mg -
16444288 10 mg -
16415216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16467007 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10914
MedChemExpress UCPH-101 is an excitatory amino acid transporter subtype 1 (EAAT1) inhibitor with an IC50 of 0.66 μM.
UCPH-101 is an excitatory amino acid transporter subtype 1 (EAAT1) inhibitor with an IC50 of 0.66 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UCPH-101
CAS 1118460-77-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H22N2O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (236.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1)C2=C(OC(N)=C(C#N)C2C3=CC=C(OC)C=C3)CC1C4=CC=CC5=C4C=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 422.48
Formel vægt 422.48
Procent renhed 98.84%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation