Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter til automatiske målinger
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter til automatiske målinger har et ophængt kugleniveau til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd.
2171.14 DKK - 3566.34 DKK
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeter
Certificeringer/compliance DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Materiale Glas
Længde (metrisk) 290 mm
Til brug med (applikation) Automatiske målinger
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Viskositetsområde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Viskositetsområde Pris Antal & tilgængelighed  
10701031
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SI Analytics™
285400329
1,2 til 10 cSt
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2385.00 DKK
2171.14 DKK / Hver
Spare 213.86 DKK
8% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
12058183
Dokumentvisning
SI Analytics™
285400275
300 til 3000 cSt
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3920.00 DKK
3566.34 DKK / Hver
Spare 353.66 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Leveres med producentcertifikat i henhold til DIN 55 350, del 18
  • Alle viskosimeter er forsynet med ringmærker
  • Dette sikrer, at viskosimeter til automatiske målinger også kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger
  • Den anbefalede minimumgennemstrømningstid er 200 sekunder
Tekniske data
Tekniske data
Ubbelohde Viskosimeter
Glas
Automatiske målinger
DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
290 mm
15 til 20 ml
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter til automatiske målinger