Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter til automatiske målinger
Artikelnummer. 10701031 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Viskositetsområde:
1,2 til 10 cSt
300 til 3000 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Pakningsstørrelse
10701031 1,2 til 10 cSt Hver
12058183 300 til 3000 cSt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701031 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285400329
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter til automatiske målinger har et ophængt kugleniveau til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd.
  • Ideel til automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Leveres med producentcertifikat i henhold til DIN 55 350, del 18
  • Alle viskosimeter er forsynet med ringmærker
  • Dette sikrer, at viskosimeter til automatiske målinger også kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger
  • Den anbefalede minimumgennemstrømningstid er 200 sekunder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeter
Viskositetsområde 1,2 til 10 cSt
Kalibreret Nej
Oversigt 0,63 mm diameter
Certificeringer/compliance DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Materiale Glas
Længde (metrisk) 290 mm
Til brug med (applikation) Automatiske målinger
Volumen (metrisk) 15 til 20 ml