Få mere at vide
UAMC-3203 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
UAMC-3203 hydrochloride is a potent and selective Ferroptosis inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UAMC-3203 hydrochloride |
| CAS | 2271358-65-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H38ClN5O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (98.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C(C=C1NCC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC3CCCCC3)(NCCN4CCNCC4)=O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.12 |
| Formel vægt | 508.12 |
| Vis mere |