Få mere at vide
U-0521, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | U-0521 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-6(2)10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,11-12H,1-2H3 |
| Formel vægt | 180.079 |