Få mere at vide
Tyvelose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tyvelose |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6?/m1/s1 |
| Formel vægt | 148.0736 |