CAS RN 5658-12-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tyvelose, TRC
CAS: 5658-12-8 Molekylær formel: C6H12O4 Molekylvægt (g/mol): 148.16 Synonym: 3,6-Dideoxy-D-arabino-hexose,3,6-Dideoxy-D-mannose,D-Tyvelose IUPAC navn: (3S,5S,6R)-6-methyloxane-2,3,5-triol SMIL: C[C@H]1OC(O)[C@@H](O)C[C@@H]1O