Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Laboratoriefrakker med krave med trykknapper, ingen lommer
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Laboratoriefrakken er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
430.98 DKK - 1957.21 DKK
Tekniske data
Produkttype Kemisk resistent laboratoriefrakke
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11733123
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DuPont™
D13495953
2X-stor
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2640.00 DKK
1957.21 DKK / Pakke med 50
Spare 682.79 DKK
25% Off
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Læg i indkøbskurv
12302269
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DuPont™
D13398975
X-Large
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
572.00 DKK
430.98 DKK / Pakke med 10
Spare 141.02 DKK
24% Off
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-12-2025
Læg i indkøbskurv
12392259
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
DuPont™
D13398884
Større
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
572.00 DKK
430.98 DKK / Pakke med 10
Spare 141.02 DKK
24% Off
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Silicium ikke tilsat.
  • Med 5 trykknapper.
  • Elastiske manchetter (ikke tunnelerede).
  • Syede indvendige sømme.
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultra-lav-fnug.
  • Antistatisk behandlet.
  • Ansøgninger omfatter:
    • Farmaceutisk håndtering
    • Kemisk beskyttelse
    • Bly- og asbestbekæmpelse/sanering
    • Generel vedligeholdelse/drift
    • Spraymaling og generel rengøring
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk resistent laboratoriefrakke
HDPE
Trykknapper
Begrænset brug
Kemikalier
Ingen
EN 1149-5
Unisex
Hvid
Elastik
Ikke steril
Under hoftelængde
Syet, indvendigt
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek™ Laboratoriefrakker med krave med trykknapper, ingen lommer