Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Laboratoriefrakker med krave med trykknapper, ingen lommer
Artikelnummer. 11733123 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11733123 2X-stor Pakke med 50
12302269 X-Large Pakke med 10
12392259 Større Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11733123 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13495953
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2748.24 DKK
    2037.46 DKK / Pakke med 50
    Spare 710.78 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Laboratoriefrakken er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Silicium ikke tilsat.
  • Med 5 trykknapper.
  • Elastiske manchetter (ikke tunnelerede).
  • Syede indvendige sømme.
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultra-lav-fnug.
  • Antistatisk behandlet.
  • Ansøgninger omfatter:
    • Farmaceutisk håndtering
    • Kemisk beskyttelse
    • Bly- og asbestbekæmpelse/sanering
    • Generel vedligeholdelse/drift
    • Spraymaling og generel rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk resistent laboratoriefrakke
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Manchet stil Elastik
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Stil Under hoftelængde
Antal lommer Ingen
Sømtype Syet, indvendigt
Certificeringer/compliance EN 1149-5