Få mere at vide
Tyrphostin A1, MedChemExpress
Beskrivelse
Tyrphostin A1(AG9) inhibits CD40L-stimulated IL-12 production in macrophage cultures and antigen-induced generation of Th1 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tyrphostin A1 |
| CAS | 2826-26-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H8N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tyrphostin 1 AG9 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (542.92 mM) |
| SMIL | N#C/C(C#N)=C\C1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.19 |
| Vis mere |