missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tyrosine kinase inhibitor, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486677
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486677 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486677 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10421
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tyrosine kinase inhibitor is a potent tyrosine kinase inhibitor.

Tyrosine kinase inhibitor is a potent tyrosine kinase inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tyrosine kinase inhibitor
CAS 1021950-26-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H31FN6O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (78.42 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C=C1)F)C2(CC2)C(NC3=CC=C(C=C3)OC4=C5C(NC(C(NCCN6CCOCC6)=O)=C5)=NC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 586.61
Formel vægt 586.61
Procent renhed 99.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.