Få mere at vide
Tyrosine kinase-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450619
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16450619 1 mg
16445677 5 mg
16422938 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16450619 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100315
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Tyrosine kinase-IN-1 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 4, 20, 4, 2 nM for KDR, Flt-1, FGFR1 and PDGFRα, respectively.
Tyrosine kinase-IN-1 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 4, 20, 4, 2 nM for KDR, Flt-1, FGFR1 and PDGFRα, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrosine kinase-IN-1
CAS 705946-27-6
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28FN5O
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (140.28 mM)
SMIL O=C1NC2=C(C=C(NC3CCN(CC)CC3)C=C2)/C1=C(C4=CC=CC(F)=C4)/C5=NC=C(C)N5
Molekylvægt (g/mol) 445.53
Formel vægt 445.53
Procent renhed 99.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation