missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TYR-PRO TFA Salt, TRC

Artikelnummer. 30455389
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455389 5 mg
30450776 25 mg
30455103 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT9664055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51871-48-8
Molekylær formel C14H18N2O4 . C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 392.33
Synonym L-Proline, 1-L-tyrosyl-, mono(trifluoroacetate) (salt) (9CI), Acetic acid, trifluoro-, compd. with 1-L-tyrosyl-L-proline (1:1) (ZCI), L-Tyrosyl-L-proline trifluoroacetate, (2S)-1-[(2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid trifluoroacetate
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TYR-PRO TFA Salt
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O4.C2HF3O2/c15-11(8-9-3-5-10(17)6-4-9)13(18)16-7-1-2-12(16)14(19)20;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,11-12,17H,1-2,7-8,15H2,(H,19,20);(H,6,7)/t11-,12-;/m0./s1
Mængde 5 mg
Formel vægt 392.1195
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.