CAS RN 51871-48-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
TYR-PRO TFA Salt, TRC
CAS: 51871-48-8 Molekylær formel: C14H18N2O4 . C2HF3O2 Molekylvægt (g/mol): 392.33 Synonym: L-Proline, 1-L-tyrosyl-, mono(trifluoroacetate) (salt) (9CI),Acetic acid, trifluoro-, compd. with 1-L-tyrosyl-L-proline (1:1) (ZCI),L-Tyrosyl-L-proline trifluoroacetate,(2S)-1-[(2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid trifluoroacetate IUPAC navn: (2S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;2,2,2-trifluoroacetic acid SMIL: N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F