Få mere at vide
TYR-PRO TFA Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TYR-PRO TFA Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O4.C2HF3O2/c15-11(8-9-3-5-10(17)6-4-9)13(18)16-7-1-2-12(16)14(19)20;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,11-12,17H,1-2,7-8,15H2,(H,19,20);(H,6,7)/t11-,12-;/m0./s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 392.1195 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |