Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 2000C kjole
Benkjole med baglukning, strikket manchet med dobbelt manchetsystem, mandarinkrave.
4175.60 DKK
Tekniske data
Farve | Gul |
---|---|
Engangs | Engangsbrug |
Certificeringer/compliance | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1 |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17475512
|
DuPont™
D15546833 |
Medium |
4175.60 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17446683
|
DuPont™
D15546834 |
2X-stor |
4175.60 DKK
Pakke med 25 |
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Dobbelte manchetter for øget beskyttelse og tættere forbindelse med handsker
- Elastiske håndled
- Strikket manchet (indvendig) for bedre komfort
- Tilbyder god permeationsbarrierebeskyttelse mod en lang række uorganiske kemikalier og biologiske farer (selv under tryk)
- Anvendes til beskyttelse mod stænk eller under tryk i en række industrielle miljøer, herunder fremstilling af papirmasse og papir, fødevareforarbejdning, kemisk behandling og farmaceutisk fremstilling
- Engangs
Tekniske data
Gul | |
Engangsbrug | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tychem™ 2000C kjole