Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 2000C kjole
Artikelnummer. 17475512 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
2X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17475512 Medium
17446683 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17475512 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15546833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4637.66 DKK
    3025.58 DKK / Pakke med 25
    Spare 1612.08 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Benkjole med baglukning, strikket manchet med dobbelt manchetsystem, mandarinkrave.
  • Dobbelte manchetter for øget beskyttelse og tættere forbindelse med handsker
  • Elastiske håndled
  • Strikket manchet (indvendig) for bedre komfort
  • Tilbyder god permeationsbarrierebeskyttelse mod en lang række uorganiske kemikalier og biologiske farer (selv under tryk)
  • Anvendes til beskyttelse mod stænk eller under tryk i en række industrielle miljøer, herunder fremstilling af papirmasse og papir, fødevareforarbejdning, kemisk behandling og farmaceutisk fremstilling
  • Engangs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1