missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TX1-85-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16495917
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495917 5 mg 5mg
16473188 10 mg -
16440709 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495917 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100848

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress TX1-85-1 is an irreversible Her3 (ErbB3) inhibitor with an IC50 of 23 nM. TX1-85-1 is also the first selective Her3 ligand, which forms a covalent bond with Cys721 located in the ATP-binding site of Her3. TX1-85-1 induces partial degradation of Her3 protein and attenuates Her3-dependent signaling.

TX1-85-1 is an irreversible Her3 (ErbB3) inhibitor with an IC50 of 23 nM. TX1-85-1 is also the first selective Her3 ligand, which forms a covalent bond with Cys721 located in the ATP-binding site of Her3. TX1-85-1 induces partial degradation of Her3 protein and attenuates Her3-dependent signaling.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TX1-85-1
CAS 1603845-32-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H36N8O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 3.85 mg/mL (6.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(N1CCN(C2CCC(N3N=C(C4=CC(NC(C=C)=O)=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)C6=C3N=CN=C6N)CC2)CC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 580.68
Formel vægt 580.68
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.