Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Twisselmann udtrækshoved
Artikelnummer. 10692852
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10692852 30 ml
1 options
Artikelnummer. 10692852 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05415125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 DKK
    1001.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 223.57 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Twisselmann udsugningshoved med vakuumkappe
  • Med vakuum jakke
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Produkttype Kondensator NS 29/32
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale DURAN Slange
Inkluderer Vakuum jakke
Mængde 1