Beskrivelse
- Reduktion af forbrugsstoffer-relateret CO2-fodaftryk i laboratoriet
- Lasergraveret lotnummer og udløbsdato på hver enkelt plade for at forbedre sporbarheden i dine laboratorieprocesser
- Unikt lasergraveret optisk styregitter og OptiTrack matrix til hurtig orientering ved manuel pipettering
- Design i ét stykke: der kombinerer en polycarbonatramme og polypropylenbrønde for optimal ydeevne
- Ekstremt tyndvæggede polypropylenbrønde garanterer optimal varmeoverførsel til prøven
- Enestående solid, moment- og varmebestandig polycarbonatramme: Ingen vridning, bøjning eller brud under varmeinkubation eller centrifugering
- Hævede brøndfælge for effektiv tætning, reducerer også risikoen for krydskontaminering
- Batch-testet og certificeret fri for DNA, DNAase, RNase og PCR-hæmmere (PCR-ren)
- Fås med stregkode (efter anmodning)
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Format | SBS Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Farve | Grøn |
| Produkttype | Biobaserede PCR plader |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen, Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) Nå | 150μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |