Få mere at vide
Melford Tween 80
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
362.00 DKK - 595.00 DKK
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Tween 80 (Polyoxyethylenesorbitan, Monooleate) |
---|---|
CAS | 9005-65-6 |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
30018674
|
Melford
P20390-1000.0 |
1 L |
595.00 DKK
1 L |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
30018675
|
Melford
P20390-500.0 |
500 mL |
362.00 DKK
500ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Fedtsyresammensætning:Laurinsyre: Cirka 50%
Balance: Myristinsyre, Palmitinsyre og Stearinsyre.
Tekniske data
Tween 80 (Polyoxyethylenesorbitan, Monooleate) | |
9005-65-6 |