Få mere at vide
Melford Tween 80
Artikelnummer. 30018675
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018675 500 ml
30018674 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018675 Leverandør Melford Leverandørnr. P20390500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Fedtsyresammensætning:
Laurinsyre: Cirka 50%
Balance: Myristinsyre, Palmitinsyre og Stearinsyre.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tween 80 (Polyoxyethylenesorbitan, Monooleate)
CAS 9005-65-6
Mængde 500 ml