Få mere at vide
TW-37, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424928
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16424928 10 mg 10mg
16411177 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16424928 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress TW-37 is a potent Bcl-2 inhibitor with Ki values of 260, 290 and 1110 nM for Mcl-1, Bcl-2 and Bcl-xL, respectively.
TW-37 is a potent Bcl-2 inhibitor with Ki values of 260, 290 and 1110 nM for Mcl-1, Bcl-2 and Bcl-xL, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TW-37
CAS 877877-35-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H35NO6S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42 mg/mL (73.21 mM)
SMIL O=C(C1=CC(CC2=CC=CC=C2C(C)C)=C(C(O)=C1O)O)NC3=CC=C(C=C3)S(=O)(C4=CC=CC=C4C(C)(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 573.7
Formel vægt 573.7
Procent renhed 96.73%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death