Få mere at vide
Wolframsyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10107423
Wolframsyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107423 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Plastflaske, 500g
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10107423
Brand: Thermo Scientific Acros 207615000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-03-1
Molekylær formel H2O4W
Molekylvægt (g/mol) 249.86
MDL nummer MFCD00011336
InChI nøgle CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn dioxotungstendiol
SMIL O[W](O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tungstic acid
Farve Grøn-gul til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% min
Lineær formel H2WO4
Merck Index 15, 9998
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
Formel vægt 249.86
Procent renhed ≥99%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 5.5
Tæthed 5.5000g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0460348 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/02/2024 Artikelnummer207615000,207611000
PartinummerA0458363 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/11/2023 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
PartinummerA0421274 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2023 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
PartinummerA0373249 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
PartinummerA0397175 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer207615000,207610050,207611000
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Wolframsyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >