Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungstic acid |
| Farve | Grøn-gul til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 5.5 |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Tæthed | 5.5000g/mL |
| Lineær formel | H2WO4 |
| Merck Index | 15, 9998 |
| Vis mere |