Få mere at vide
Tulrampator, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16420597 50 mg
16416987 5 mg
16415196 100 mg
16404268 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16420597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109046
MedChemExpress Tulrampator (CX-1632) is an orally bioavailable positive AMPAR (allosteric modulator of AMPA receptor). Antidepressant.
Tulrampator (CX-1632) is an orally bioavailable positive AMPAR (allosteric modulator of AMPA receptor). Antidepressant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tulrampator
CAS 1038984-31-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17FN4O3
Mængde 50 mg
Synonym CX-1632
Opløselighedsinformation DMSO : 21.67 mg/mL (56.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(C1CC1)CO2)C3=C2C=C4C(N=NN(CCC5=CC(F)=CC=C5)C4=O)=C3
Molekylvægt (g/mol) 380.37
Formel vægt 380.37
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation