Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tulobuterol Hydrochloride, 98%
beta-2-adrenergic receptor agonist
1126.88 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 56776-01-3 |
|---|---|
| Formel vægt | 264.19 |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Format | Powder |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Til brug med (applikation) | beta-2-adrenergic receptor agonist |
| Oversigt | White |
| Smeltepunkt | 159°C to 163°C |
| Opløselighed | Soluble in methanol or water |
| Assay | 98% |
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 56776-01-3 | |
| 2°C to 8°C | |
| Hygroscopic | |
| White | |
| Soluble in methanol or water |
| 264.19 | |
| Powder | |
| beta-2-adrenergic receptor agonist | |
| 159°C to 163°C | |
| 98% |
Tekniske data
| White | |
| Powder | |
| 56776-01-3 | |
| 264.19 | |
| 159°C to 163°C | |
| 98% |
| 2°C to 8°C | |
| beta-2-adrenergic receptor agonist | |
| C12H18ClNO·HCl | |
| Hygroscopic | |
| Soluble in methanol or water |
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Keep cold
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.