Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tulobuterol Hydrochloride, 98%
beta-2-adrenergic receptor agonist
1126.88 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 56776-01-3
Formel vægt 264.19
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Format Powder
Følsomhed Hygroscopic
Til brug med (applikation) beta-2-adrenergic receptor agonist
Oversigt White
Smeltepunkt 159°C to 163°C
Opløselighed Soluble in methanol or water
Assay 98%
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15434049
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J61448.03
1 g
1126.88 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
56776-01-3
2°C to 8°C
Hygroscopic
White
Soluble in methanol or water
264.19
Powder
beta-2-adrenergic receptor agonist
159°C to 163°C
98%
Tekniske data
White
Powder
56776-01-3
264.19
159°C to 163°C
98%
2°C to 8°C
beta-2-adrenergic receptor agonist
C12H18ClNO·HCl
Hygroscopic
Soluble in methanol or water
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater