Få mere at vide
TUG-770, MedChemExpress
Beskrivelse
TUG-770 is a potent, selective and orally active GPR40/FFA1 agonist with an EC50 of 6 nM for human FFA1. TUG-770 shows a high selectivity for FFA1 over FFA2, FFA3, FFA4, PPARγ, other receptors, transporters, and enzymes. TUG-770 can be uesd for type 2 diabetes research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TUG-770 |
| CAS | 1402601-82-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H14FNO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (325.39 mM) |
| SMIL | FC1=C(CCC(O)=O)C=CC(C#CC2=C(CC#N)C=CC=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.32 |
| Formel vægt | 307.32 |
| Vis mere |