missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tucatinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16446978
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16446978 10 mg -
16417056 100 mg -
16413037 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16446978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16069

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tucatinib (Irbinitinib) is a potent, orally active and selective HER2 inhibitor with an IC50 of 8 nM.

Tucatinib (Irbinitinib) is a potent, orally active and selective HER2 inhibitor with an IC50 of 8 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tucatinib
CAS 937263-43-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H24N8O2
Mængde 10 mg
Synonym Irbinitinib ARRY-380 ONT-380
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (86.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL CC1=CC(NC2=C3C=C(NC4=NC(C)(C)CO4)C=CC3=NC=N2)=CC=C1OC5=CC6=NC=NN6C=C5
Molekylvægt (g/mol) 480.52
Formel vægt 480.52
Procent renhed 98.47%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.