Få mere at vide
Tubeimoside II, MedChemExpress
Beskrivelse
Tubeimoside II(Tubeimoside-B) is a natural analogue of oleanane type of triterpenoid saponin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tubeimoside II |
| CAS | 115810-12-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C63H98O30 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Tubeimoside-B |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (74.88 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1C(C(OC(OCC(O)C2O)C2OC(OC(C)C(OC(CC(O)(CC(O3)=O)C)=O)C4OC(OCC(O)C5O)C5O)C4O)=O)(CCC(C)(C)C6)C6C7=CCC8C(C)(CCC9C8(CC(O)C(OC(OC(CO)C(O)C%10O)C%10OC(OCC3C%11O)C%11O)C9(C)CO)C)C7(C)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1335.43 |
| Vis mere |