Få mere at vide
TTLL12 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen TTLL12
Klon 1H5C11
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30233694
Dokumentvisning
Proteintech
68044-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30236558
Dokumentvisning
Proteintech
68044-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The TTLL12 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TTLL12. This antibody recognizes human antigen. The TTLL12 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
TTLL12
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
23170
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
1H5C11
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
FLJ41795; KIAA0153; dJ526I14.2
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater