Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Køleskabe til almindelige formål - i æske Artikelnummer.: 17167738
Thermo Scientific™ TSG Køleskabe til almindelige formål - i æske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17167738 Shop alle Thermo Scientific produkter
1500 L, Solid, EU
Kapacitet (metrisk):
400 L
700 L
1500 L
Dør stil:
Fast stof
Glas
Glass
Solid
Stiktype:
EU
Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17167738
Brand: Thermo Scientific™ TSG1500RESBV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
TSG-serien af køleskabe til generelle formål er bygget med den ydeevne, sikkerhed og kvalitetsfunktioner, du er kommet til at forvente fra Thermo Scientific™ .
De Thermo Scientific™ TSG-seriens generelle laboratoriekøleskabe er designet med dine behov i tankerne. TSG-serien er ideel til de krævende krav til daglig brug i forsknings-, kliniske og industrielle laboratorier, der opbevarer reagenser, medier, proteiner og prøver, som bruges dagligt i laboratoriet.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
  • Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
  • Glass door (triple pane) and solid door configurations
  • Whisper quite operation < 50 dBA
  • White painted interior and exterior
  • Adaptive Defrost
  • Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
  • Low heat output
  • Rear access port
  • Keyed Lock
  • LED interior lighting
  • Green hydrocarbon refrigerants
  • Remote alarm contacts
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSG Series General Purpose Laboratory Refrigerator
Kapacitet (metrisk) 1500 L
Temperaturområde 2°C to 10°C
Temperatur (setpunkt) +5°C
Kølemiddel R290
Dør stil Solid
Antal døre 2
Hylder 8 Adjustable
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Udvendig finish Painted Steel
Indre Painted Steel
Certificeringer/compliance CE
Hjul Yes
Kontroltype Digital Microprocessor
Havne 1 Rear Access Port
garanti 36 Months
Afrimning Adaptive Defrost
Emballagetype Boxed
Overvågningsmuligheder Alarm
Adgangssikkerhed Key Lock
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue Pro Compatible
Mål (D x B x H) Indvendig 690 x 1300 x 1510 mm
Mål (L x B x H) Udvendig 837 x 1440 x 2082 mm
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Frekvens 50 Hz
Grønne funktioner Energy Efficient
Forsendelsesvægt (metrisk) 268 kg
Produkttitel
Thermo Scientific™ TSG Køleskabe til almindelige formål - i æske >