Få mere at vide
Thermo Scientific™ TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17836298 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
12 cu. ft.
23 cu. ft.
29.2 cu. ft.
51.1 cu. ft.
Indre:
White (Painted)
Elektriske krav:
230 V/50 Hz
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Indre Elektriske krav
17836298 51.1 cu. ft. White (Painted) 230 V/50 Hz
17866288 12 cu. ft. White (Painted) 230 V/50 Hz
17826298 23 cu. ft. White (Painted) 230 V/50 Hz
17806298 29.2 cu. ft. White (Painted) 230 V/50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17836298 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TSG5005SV
Designet fra bunden til at beskytte dit arbejde. Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydelse, bæredygtigt design og fremstilling og en enestående garanti.
Thermo Scientific TSG Series Solid Door Laboratory Køleskabe tilbyder støjsvag, intuitiv drift med fremragende temperaturydelse og en enestående garanti, der opfylder behovene hos en lang række professionelle brugere, som har brug for ensartet, pålidelig ydeevne uden at ofre brugervenlighed eller bæredygtighed. Alle laboratoriekøleskabe i TSG-serien anvender SNAP- og F-Gas-kompatible carbonhydridkølemidler og er konfigureret til at give fremragende temperaturydeevne og samtidig minimere strømforbruget, alt leveret fra vores nul-affald til losseplads i Asheville, North Carolina .
  • Formålsbygget fra bunden til kunder i kliniske og forskningslaboratorier
  • Støjsvag drift, mindre end 53dB
  • ENERGI STAR certificeret
  • Varmefri afrimning
  • Isolerede massive døre
  • Fire 2 tommer hjul, fronthjul er låsbare
  • Selvlukkende dør med 90° stop
  • Kraftig LED indvendig belysning
  • Høj/Lo temperatur, dør på klem og alarmer for strømsvigt
  • 12 timers controller batteri backup
  • Bageste adgangsport
  • Nøglede dørlåse, kompatible med populære E-lås adaptere
  • Fjernalarmens kontakter
  • Tilgængeligt tilbehør såsom kortoptagere, uafhængige temperaturmonitorer, overspændingsdæmpere og mere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TSG Series General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 51.1 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 1447 L
Temperaturområde 3°C to 7°C
Temperatur (setpunkt) +5°C
Kølemiddel R290
Dør stil Solid
Antal døre 2
Hylder 8 Adjustable
Kapacitet (engelsk) hylde 100 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Skabsmateriale Painted Steel
Udvendig finish Painted
Indre White (Painted)
Certificeringer/compliance CE
Kontroltype Capacitive Touch
Havne 1 Rear Access Port
garanti 4 Years Parts and Labor + 1 Year Compressor
Overvågningsmuligheder SmartVue Pro, Remote Alarm Contacts
Adgangssikkerhed Key Lock
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 37.9 x 56.5 x 78.5 in. (962 x 1435 x 1994 mm)
Mål (D x B x H) Indvendig 28.5 x 52.5 x 58.0 in. (724 x 1334 x 1473 mm)
Stiktype CEE 7/7
Elektriske krav 230 V/50 Hz
Forsendelsesvægt (engelsk) 621 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 282 kg