Få mere at vide
Invitrogen™ Tryptosefosfat bouillon
Artikelnummer. 11500546 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500546 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11500546 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18050039
 Begrænset vare
På lager
Cellekulturtilskud til BHK-21-celler anvendt til vaccineproduktion
  • Tryptosefosfatbouillon indeholder tryptose (en enzymatisk hydrolyse af protein), dextrose, natriumchlorid og dinatriumfosfat
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standard
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2– °8 C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Produkttype Tryptosefosfatbouillon
Mængde 100 ml